Stampa…
Cromo ≥99.2% (metals basis), pieces 3-12 mm (0.12-0.47 in)
Fornitore: Thermo Scientific
00472.22 00472.36
00472.22EA 98.1 EUR
00472.22 00472.36
Cromo ≥99.2% (metals basis), pieces 3-12 mm (0.12-0.47 in)
Cromo
Purity: 99.2% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Formula: Cr
Peso molecolare: 52 g/mol
Punto di ebollizione: 2469 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1840 °C
Densità: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010944
CAS Number: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Merck Index: 12,02288