Stampa…
Zinco stabilizzato, in polvere, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.08774.1000 1.08774.9050
1.08774.1000EA 111 EUR
1.08774.1000 1.08774.9050
Zinco stabilizzato, in polvere, Supelco®
Zinco
Formula: Zn
Peso molecolare: 65,39 g/mol
Punto di ebollizione: 907 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 419,5 °C
Densità: 7,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011291
CAS Number: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) (reaction),insoluble
Melting Point 420 °C
Molar Mass 65.39 g/mol
Bulk Density 1800 - 2700 kg/m3
Boiling Point 908 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (487 °C)
Density 7.14 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable