Zinco ≥97%, in polvere -100 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97+%
CAS No.: 7440-66-6
Physical Form: Powder
Density: 7.13
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Grey
Odour: Odourless
Melting Point: 420°
Boiling Point: 907°
UN No.: 1436
MDL No.: MFCD00011291
Formula:
Zn Punto di ebollizione: 907 °C Punto di fusione: 420 °C Densità: 7,13 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011291 CAS Number: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 UN: 1436 ADR: 4.3,III |