Stampa…
Zinco ≥99.9% (metals basis), in polvere -140+325 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
39694.22 39694.36
39694.22EA 220 EUR
39694.22 39694.36
Zinco ≥99.9% (metals basis), in polvere -140+325 mesh
Zinco
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: Powder Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Gray, bluish-white Odour: Odourless UN No.: 1436 MDL No.: MFCD00011291
Formula: Zn
Peso molecolare: 65.39 g/mol
Punto di ebollizione: 908
Punto di fusione: 420
Densità: 7.13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011291
CAS Number: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 1436
ADR: 4.3 III
Merck Index: 12,10255