Stampa…
Zinco 99.999% (trace metals basis), in polvere 40 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
367260100 367260500
ACRO367260100EA 198 EUR
ACRO367260100 ACRO367260500
Zinco 99.999% (trace metals basis), in polvere 40 mesh
Zinco
Formula: Zn
Punto di ebollizione: 907 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 420 °C
Densità: 7,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011291
CAS Number: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 1436
ADR: 4.3,II
Visualizza i codici
Appearance Grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %