Stampa…
Zinco 98+% stable (acc. to UN classification class 4), dust
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
198340010 198340025 198341000 198340100 198340250
ACRO198340010EA 50.8 EUR
ACRO198340010 ACRO198340025 ACRO198341000 ACRO198340100 ACRO198340250
Zinco 98+% stable (acc. to UN classification class 4), dust
Zinco
Stable acc. to UN classification class 4
Formula: Zn
Peso molecolare: 65.39 g/mol
Punto di ebollizione: 906 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 419 °C
Densità: 7.14 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011291
CAS Number: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,10255
Visualizza i codici
Appearance Grey Powder
Particle Size/Sieve analysis ≤0.1 % Residue on 250 µm(+60 mesh) sieve
Zinc (Zn) ≥98.0 %