Zinco 99.995% (trace metals basis), in polvere
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
194500050
194500500
ACRO194500050EA
130
EUR
ACRO194500050
ACRO194500500
Zinco 99.995% (trace metals basis), in polvere
Zinco
Formula:
Zn Peso molecolare: 65.39 g/mol Punto di ebollizione: 908 Punto di fusione: 420 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011291 CAS Number: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 UN: 1436 ADR: 4.3 II Merck Index: 12,10255 |
Appearance | Grey Powder |
Total trace metal impurities | ≤50 ppm |