Stampa…
Bilance analitiche, Explorer
Fornitore: OHAUS
83021332 83021331 83021333 83021335 83021336
611-2394EA 5195 EUR
611-2394 611-2393 611-2395 611-2396 611-2397
Bilance analitiche, Explorer
Bilance
Una gamma di bilance con letture a 4 cifre decimali e schermo a sfioramento, tecnologie di pesatura e sensori di prossimità avanzati. Unità di controllo di semplice utilizzo montabile sulla base, oppure su una colonna opzionale, a parete o a distanza (fino a 3 m con un cavo opzionale). Il display touch screen con icone universali e messaggi informativi semplifica l'impostazione delle funzioni e il funzionamento di base. L'operatore può scegliere di utilizzare i sensori di prossimità per operazioni automatiche per la manipolazione di campioni sensibili. Le bilance presentano diverseMore Product Information