Stampa…
Zinco 99,9, pellets, AnalaR NORMAPUR® zA
Fornitore: VWR Chemicals
29080.238EA 74.6 EUR
29080.238 29080.295 29080.410
Zinco 99,9, pellets, AnalaR NORMAPUR® zA
Zinco
Formula: Zn
Peso molecolare: 65.39 g/mol
Punto di ebollizione: 908
Punto di fusione: 420
Densità: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011291
CAS Number: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255
Visualizza i codici
Titolo Min. 99,9 %
Diametro medio 3 to 8 mm
As (Arsenico) Max. 0,1 ppm
Cd (Cadmio) Max. 30 ppm
Cu (Rame) Max. 10 ppm
Fe (Ferro) Max. 0,003 %
Pb (Piombo) Max. 50 ppm
Sn (Stagno) Max. 50 ppm