Stampa…
Bilance di precisione, serie Explorer®
Fornitore: OHAUS
83021348 83021341 83021343 83021366 83021350 83021351 83021356 83021357 83021358 83021360 83021361 83021362 83021363 83021365 83021342 30061979 30061980 30061981 30061982 30061983 30061984
611-2401EA 4950 EUR
611-2401 611-2398 611-2400 611-2412 611-2402 611-2403 611-2404 611-2405 611-2406 611-2407 611-2408 611-2409 611-2410 611-2411 611-2399 611-5302 611-5303 611-5304 611-5305 611-5306 611-5307
Bilance di precisione, serie Explorer®
Bilance
Una gamma di bilance con touch screen incorporato e tecnologie di pesatura e sensori di prossimità avanzati. Unità di controllo di semplice utilizzo montabile sulla base, oppure su una colonna opzionale, a parete o a distanza (fino a 3 metri con un cavo opzionale). Il display touch screen con icone universali e messaggi informativi semplifica l'impostazione delle funzioni e il funzionamento di base. L'operatore può quindi scegliere di utilizzare i sensori di prossimità per operazioni automatiche per la manipolazione di campioni sensibili. Le bilance presentano diverse modalità di applicazione, da pesatura di base ad applicazioni SQC, con tempi di stabilizzazione rapidi, specifiche per prestazioni ottimizzate.
  • Display touch screen a colori con regolazione dell'angolo di visuale in un'unità di controllo smontabile
  • Tecnologia di pesatura avanzata con tempi di stabilizzazione inferiori a 2 secondi
  • Software SmarText™ con comandi testuali per una navigazione semplice nel menu, con funzione "Level assist" per spia di livello
  • Calibrazione interna AutoCal™
  • Sensori di prossimità doppi multifunzione per esecuzione automatica di funzioni base o selezionabili dall'utente
  • Compatibilità LIMS
Le bilance da 1 mg sono dotate di un paravento in vetro senza cornice con facile accesso, luce centrale e porte rimovibili per le operazioni di pulizia.
Informazioni per l'ordine: A selection of OIML EC approved balances are also available from Avantor. For the full range of accessories for the Explorer® please contact your local Avantor sales office.