Stampa…
Zinco ≥99.9% (metals basis), in fogli, Thickness: 0.01+/-0.0025 mm (0.0004+/-0.0001 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
45059.FF 45059.FI
45059.FFEA 276 EUR
45059.FF 45059.FI
Zinco ≥99.9% (metals basis), in fogli, Thickness: 0.01+/-0.0025 mm (0.0004+/-0.0001 in)
Zinco
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈0.045g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formula: Zn
Punto di ebollizione: 908 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 420 °C
Densità: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011291
CAS Number: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255