Stampa…
Zinco ≥99.9999% (metals basis), in astine, Ø 8 mm (0.31 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
44936.DT 44936.DJ
44936.DTEA 796 EUR
44936.DT 44936.DJ
Zinco ≥99.9999% (metals basis), in astine, Ø 8 mm (0.31 in)
Zinco
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-66-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formula: Zn
Peso molecolare: 65.39 g/mol
Punto di ebollizione: 908
Punto di fusione: 420
Densità: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011291
CAS Number: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255