Stampa…
Zinco ≥99.999% (metals basis), in fogli, Puratronic®, Spessore: 2 mm (0.08 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
43504.FF 43504.FI
43504.FFEA 317 EUR
43504.FF 43504.FI
Zinco ≥99.999% (metals basis), in fogli, Puratronic®, Spessore: 2 mm (0.08 in)
Zinco
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈8.9g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formula: Zn
Peso molecolare: 65.39 g/mol
Punto di ebollizione: 908
Punto di fusione: 420
Densità: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011291
CAS Number: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255