Stampa…
Zinco ≥99.95% (metals basis), in filo, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
42705.G1 42705.G5 42705.G9
42705.G1EA 51.8 EUR
42705.G1 42705.G5 42705.G9
Zinco ≥99.95% (metals basis), in filo, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Zinco
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈5.60g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formula: Zn
Punto di ebollizione: 908 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 420 °C
Densità: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011291
CAS Number: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255