Stampa…
Zinco ≥99.8%, in granuli ACS -20 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
36602.A1 36602.36 36602.22
36602.A1EA 151 EUR
36602.A1 36602.36 36602.22
Zinco ≥99.8%, in granuli ACS -20 mesh
Zinco
Purity: 99.8% min CAS No.: 7440-66-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formula: Zn
Punto di ebollizione: 908 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 420 °C
Densità: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011291
CAS Number: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255