Stampa…
Zinco ≥99% (metals basis), mossy 2.5 cm (0.98 in) & down
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
14629.30 14629.A1
14629.30EA 31.4 EUR
14629.30 14629.A1
Zinco ≥99% (metals basis), mossy 2.5 cm (0.98 in) & down
Zinco
Purity: 99% CAS No.: 7440-66-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formula: Zn
Punto di ebollizione: 908 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 420 °C
Densità: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011291
CAS Number: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255