Stampa…
Zinco ≥99.9985% (metals basis), in filo, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
12053.BW 12053.CB
12053.BWEA 60.5 EUR
12053.BW 12053.CB
Zinco ≥99.9985% (metals basis), in filo, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Zinco
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈5.60g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formula: Zn
Punto di ebollizione: 908 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 420 °C
Densità: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011291
CAS Number: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255