Stampa…
Zinco ≥99.9985% (metals basis), in fogli, Puratronic®, Spessore: 1.0 mm (0.04 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
11915.FF 11915.FI 11915.GH
11915.FFEA 108 EUR
11915.FF 11915.FI 11915.GH
Zinco ≥99.9985% (metals basis), in fogli, Puratronic®, Spessore: 1.0 mm (0.04 in)
Zinco
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈4.5g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formula: Zn
Peso molecolare: 65.39 g/mol
Punto di ebollizione: 908
Punto di fusione: 420
Densità: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011291
CAS Number: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255