Stampa…
Zinco ≥99.994% (metals basis), in fogli, Puratronic®, Spessore: 0.25 mm (0.01 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
11913.FI 11913.GH
11913.FIEA 125 EUR
11913.FI 11913.GH
Zinco ≥99.994% (metals basis), in fogli, Puratronic®, Spessore: 0.25 mm (0.01 in)
Zinco
Purity: 99.994% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈4.5g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formula: Zn
Peso molecolare: 65.39 g/mol
Punto di ebollizione: 908
Punto di fusione: 420
Densità: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011291
CAS Number: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255