Zinco ≥99.994% (metals basis), in fogli, Puratronic®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.994%
CAS No.: 7440-66-6
Physical Form: ≈1.8g/50x50mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011291
Formula:
Zn Punto di ebollizione: 908 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 420 °C Densità: 7,14 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011291 CAS Number: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 Merck Index: 12,10255 |