Stampa…
Zinco 99,9997 Metals basis, wire, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
11361.G1 11361.G5 11361.G8
11361.G1EA 193 EUR
11361.G1 11361.G5 11361.G8
Zinco 99,9997 Metals basis, wire, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Zinco
Purity: 99.9997% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈5.60g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formula: Zn
Peso molecolare: 65.39 g/mol
Punto di ebollizione: 908
Punto di fusione: 420
Densità: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011291
CAS Number: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255