Stampa…
Zinco 99,9999 Metals basis, shots, Puratronic® 1-6 mm (0.04-0.24 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10760.18 10760.30 10760.A1
10760.18EA 193 EUR
10760.18 10760.30 10760.A1
Zinco 99,9999 Metals basis, shots, Puratronic® 1-6 mm (0.04-0.24 in)
Zinco
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-66-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formula: Zn
Peso molecolare: 65.39 g/mol
Punto di ebollizione: 908
Punto di fusione: 420
Densità: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011291
CAS Number: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255