Stampa…
Zinco 99,99 Metals basis, shots, Ø 10mm (0.4in), Spessore: 2 mm (0.08 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10440.36 10440.A3 10440.22
10440.36EA 91.7 EUR
10440.36 10440.A3 10440.22
Zinco 99,99 Metals basis, shots, Ø 10mm (0.4in), Spessore: 2 mm (0.08 in)
Zinco
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-66-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formula: Zn
Peso molecolare: 65.39 g/mol
Punto di ebollizione: 908
Punto di fusione: 420
Densità: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011291
CAS Number: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255