Stampa…
Zinco 99 Metals basis, foil, Spessore: 1.6 mm (0.063 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10438.KG 10438.KJ
10438.KGEA 43.6 EUR
10438.KG 10438.KJ
Zinco 99 Metals basis, foil, Spessore: 1.6 mm (0.063 in)
Zinco
Purity: 99% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈255g/15x15cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formula: Zn
Peso molecolare: 65.39 g/mol
Punto di ebollizione: 908
Punto di fusione: 420
Densità: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011291
CAS Number: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255