Stampa…
Zinco ≥99.9% (metals basis), in fogli, Width: 30 cm (12 in), Thickness: 0.62 mm (0.024 in)
Fornitore: Thermo Scientific
10437.CB 10437.BW
10437.CBEA 305 EUR
10437.CB 10437.BW
Zinco ≥99.9% (metals basis), in fogli, Width: 30 cm (12 in), Thickness: 0.62 mm (0.024 in)
Zinco
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈665g/30x50cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formula: Zn
Peso molecolare: 65,39 g/mol
Punto di ebollizione: 908 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 420 °C
Densità: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011291
CAS Number: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255