Stampa…
Zinco ≥99.98% (metals basis), in fogli, Larghezza: 30 cm (12 in), Spessore: 0.25 mm (0.01 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10436.BS 10436.BW 10436.CB
10436.BSEA 63.6 EUR
10436.BS 10436.BW 10436.CB
Zinco ≥99.98% (metals basis), in fogli, Larghezza: 30 cm (12 in), Spessore: 0.25 mm (0.01 in)
Zinco
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈53g/30x10cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formula: Zn
Peso molecolare: 65.39 g/mol
Punto di ebollizione: 908
Punto di fusione: 420
Densità: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011291
CAS Number: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255
Visualizza i codici
Appearance (Color) Gray
Form Foil
Comment 0.22 - 0.28 mm thick
Width 27 - 33 mm
Total Metal Impurities 0.02% max.