Stampa…
Zinco ≥99.99% (metals basis), in astine, Ø 1.27 cm (0.5 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
10433.BV 10433.RM 10433.RS
10433.BVEA 118 EUR
10433.BV 10433.RM 10433.RS
Zinco ≥99.99% (metals basis), in astine, Ø 1.27 cm (0.5 in)
Zinco
Purity: 99.99+% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈9.03g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formula: Zn
Punto di ebollizione: 908 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 420 °C
Densità: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011291
CAS Number: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255