Zinco, granular 30 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
222615000
222610025
222611000
ACRO222615000EA
107
EUR
ACRO222615000
ACRO222610025
ACRO222611000
Zinco, granular 30 mesh
Zinco
Formula:
Zn Peso molecolare: 65.39 g/mol Punto di ebollizione: 908 Punto di fusione: 420 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011291 CAS Number: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 UN: 1436 Merck Index: 12,10255 |
Appearance | Silver grey Granules or filings |
Titration Complexometric | ≥99.8 % |
Particle size | 30 mesh |
Suitability | (For determination of As) Passes test |
Iron (Fe) | ≤0.01 % |
Lead (Pb) | ≤0.01 % |