Stampa…
Zinco, granular 20 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
222601000 222605000 222600025
ACRO222601000EA 24.5 EUR
ACRO222601000 ACRO222605000 ACRO222600025
Zinco, granular 20 mesh
Zinco
Formula: Zn
Punto di ebollizione: 908 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 420 °C
Densità: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011291
CAS Number: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 1436
Merck Index: 12,10255
Visualizza i codici
Appearance Silver grey Granules or filings
Titration Complexometric ≥99.8 %
Particle size 20 mesh
Suitability (For determination of As) Passes test
Iron (Fe) ≤0.01 %
Lead (Pb) ≤0.01 %