Stampa…
Zinco 99+%, mossy
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
201455000 201450010 201450050
ACRO201455000EA 52.3 EUR
ACRO201455000 ACRO201450010 ACRO201450050
Zinco 99+%, mossy
Zinco
Formula: Zn
Peso molecolare: 65.39 g/mol
Punto di ebollizione: 907 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 419 °C
Densità: 7.14 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011291
CAS Number: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255
Visualizza i codici
Appearance Silver grey Mossy flakes
Total trace metal impurities ≤1.0 %