Rame ≥99.9% (metals basis), trucioli
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: Typically 1-12mm wide
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Formula:
Cu Peso molecolare: 63.55 g/mol Punto di ebollizione: 2595 Punto di fusione: 1083 Densità: 8.94 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010965 CAS Number: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 Merck Index: 13,02545 |