Stampa…
Rame 99,5, turnings, AnalaR NORMAPUR® zA
Fornitore: VWR Chemicals
23055.232EA 92.7 EUR
23055.232 23055.298
Rame 99,5, turnings, AnalaR NORMAPUR® zA
Rame
Formula: Cu
Peso molecolare: 63.55 g/mol
Punto di ebollizione: 2595
Punto di fusione: 1083 °C
Densità: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010965
CAS Number: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545
Visualizza i codici
Titolo Min. 99,5 %
Insolubilità in acido nitrico Max. 0,05 %
Ag (Argento) Max. 50 ppm
Fe + Al Max. 0,025 %
Pb (Piombo) Max. 0,05 %