Stampa…
Rame, in polvere per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02703.0250 1.02703.1000
1.02703.0250EA 93.2 EUR
1.02703.0250 1.02703.1000
Rame, in polvere per analisi, Supelco®
Rame
Formula: Cu
Punto di ebollizione: 2567 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1083,4 °C
Densità: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010965
CAS Number: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Visualizza i codici
Melting Point 1083 °C
Molar Mass 63.55 g/mol
Bulk Density 1290 kg/m3
Density 8.96 g/cm3 (20 °C)