Stampa…
Rame ≥99.995% (metals basis), in astine, Puratronic®, Ø 25.4 mm (1.0 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
44695.DJ 44695.DT
44695.DJEA 269 EUR
44695.DJ 44695.DT
Rame ≥99.995% (metals basis), in astine, Puratronic®, Ø 25.4 mm (1.0 in)
Rame
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈45.3g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
Punto di ebollizione: 2595 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1083 °C
Densità: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010965
CAS Number: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545