Rame ≥99.9999% (metals basis), in filo, Puratronic®, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.9999%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: ≈15.8g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Formula:
Cu Punto di ebollizione: 2595 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 1083 °C Densità: 8,94 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010965 CAS Number: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 Merck Index: 13,02545 |