Stampa…
Rame ≥99.5% (metals basis), in sferette 0.8-2 mm (0.03-0.08 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
44213.36 44213.A3 44213.22
44213.36EA 102 EUR
44213.36 44213.A3 44213.22
Rame ≥99.5% (metals basis), in sferette 0.8-2 mm (0.03-0.08 in)
Rame
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-50-8 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
Peso molecolare: 63.55 g/mol
Punto di ebollizione: 2595
Punto di fusione: 1083
Densità: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010965
CAS Number: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545