Stampa…
Rame ≥99.99% (metals basis), in filo, Ø 0.015 mm (0.0006 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
43238.G6 43238.H2
43238.G6EA 196 EUR
43238.G6 43238.H2
Rame ≥99.99% (metals basis), in filo, Ø 0.015 mm (0.0006 in)
Rame
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈0.0016g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
Punto di ebollizione: 2595 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1083 °C
Densità: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010965
CAS Number: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545