Stampa…
Rame ≥99.9999% (metals basis), in fogli, Puratronic®, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
42972.FI 42972.GH
42972.FIEA 119 EUR
42972.FI 42972.GH
Rame ≥99.9999% (metals basis), in fogli, Puratronic®, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Rame
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈1.1g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
Punto di ebollizione: 2595 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1083 °C
Densità: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010965
CAS Number: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545