Stampa…
Rame ≥99.9999% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fornitore: Thermo Scientific
42961.14 42961.22
42961.14EA 94.8 EUR
42961.14 42961.22
Rame ≥99.9999% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Rame
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈3.6g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
Peso molecolare: 63,55 g/mol
Punto di ebollizione: 2595 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1083 °C
Densità: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010965
CAS Number: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545