Stampa…
Rame ≥99.9999% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Fornitore: Thermo Scientific
42958.18 42958.09
42958.18EA 301 EUR
42958.18 42958.09
Rame ≥99.9999% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Rame
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈0.22g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
Peso molecolare: 63,55 g/mol
Punto di ebollizione: 2595 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1083 °C
Densità: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010965
CAS Number: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545