Stampa…
Rame, reticella 20 mesh, Ø 0.41 mm (0.016 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
42777.GT 42777.HB 42777.HZ
42777.GTEA 38 EUR
42777.GT 42777.HB 42777.HZ
Rame, reticella 20 mesh, Ø 0.41 mm (0.016 in)
Rame
CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Filtration, electrodes
Formula: Cu
Punto di ebollizione: 2595 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1083 °C
Densità: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010965
CAS Number: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545