Rame ≥99% (metals basis), in polvere -625 mesh (APS 0,50-1,5 µm)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
confezionato sotto argo
Purity: 99%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: Packaged under argon
Appearance: Reddish
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010965
Formula:
Cu Punto di ebollizione: 2595 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 1083 °C Densità: 8,94 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010965 CAS Number: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 UN: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,02545 |