Stampa…
Rame, reticella 40 mesh, Ø 0.056 mm (0.0022 in)
Fornitore: Thermo Scientific
40907.FL 40907.GT 40907.HB
40907.FLEA 143 EUR
40907.FL 40907.GT 40907.HB
Rame, reticella 40 mesh, Ø 0.056 mm (0.0022 in)
Rame
CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
Peso molecolare: 63,55 g/mol
Punto di ebollizione: 2595 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1083 °C
Densità: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010965
CAS Number: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545