Stampa…
Rame ≥99.9% (metals basis), in fogli, annealed, Spessore: 0.675 mm (0.027 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
40374.CU 40374.CV 40374.RR
40374.CUEA 98.2 EUR
40374.CU 40374.CV 40374.RR
Rame ≥99.9% (metals basis), in fogli, annealed, Spessore: 0.675 mm (0.027 in)
Rame
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈241g/20x20cm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
Punto di ebollizione: 2595 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1083 °C
Densità: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010965
CAS Number: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545