Stampa…
Rame ≥99.99% (metals basis), in sferette oxygen-free, Ø 13 mm (0.51 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
36686.36 36686.A3
36686.36EA 105 EUR
36686.36 36686.A3
Rame ≥99.99% (metals basis), in sferette oxygen-free, Ø 13 mm (0.51 in)
Rame
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-50-8 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
Punto di ebollizione: 2595 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1083 °C
Densità: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010965
CAS Number: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545