Stampa…
Rame ≥99.9% (metals basis), in sferette ACS ≤ 6 mm (0.2 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
36482.22 36482.36
36482.22EA 50.1 EUR
36482.22 36482.36
Rame ≥99.9% (metals basis), in sferette ACS ≤ 6 mm (0.2 in)
Rame
Purity: 99.9+% CAS No.: 7440-50-8 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
Peso molecolare: 63.55 g/mol
Punto di ebollizione: 2595
Punto di fusione: 1083
Densità: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010965
CAS Number: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545