Stampa…
Rame ≥99.95% (metals basis), in fogli oxygen-free, annealed, Spessore: 0.25 mm (0.01 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
36396.FI 36396.GB
36396.FIEA 76.8 EUR
36396.FI 36396.GB
Rame ≥99.95% (metals basis), in fogli oxygen-free, annealed, Spessore: 0.25 mm (0.01 in)
Rame
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈5.6g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
Punto di ebollizione: 2595 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1083 °C
Densità: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010965
CAS Number: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545