Stampa…
Rame ≥99.8% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.01 mm (0.0003 in)
Fornitore: Thermo Scientific
35815.FF 35815.FI 35815.GH
35815.FFEA 58.7 EUR
35815.FF 35815.FI 35815.GH
Rame ≥99.8% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.01 mm (0.0003 in)
Rame
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈0.06g/25x25mm, not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
Peso molecolare: 63,55 g/mol
Punto di ebollizione: 2595 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1083 °C
Densità: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010965
CAS Number: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545