Stampa…
Rame ≥99.9% (metals basis), in astine, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fornitore: Thermo Scientific
14126.BY 14126.CQ
14126.BYEA 91.2 EUR
14126.BY 14126.CQ
Rame ≥99.9% (metals basis), in astine, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Rame
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈2.83g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
Peso molecolare: 63,55 g/mol
Punto di ebollizione: 2595 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1083 °C
Densità: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010965
CAS Number: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545