Stampa…
Rame ≥99% (metals basis), in polvere -325 mesh, 10% max +325 mesh
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
13990.18 13990.36 13990.A3 13990.A9
13990.18EA 45.3 EUR
13990.18 13990.36 13990.A3 13990.A9
Rame ≥99% (metals basis), in polvere -325 mesh, 10% max +325 mesh
Rame
Purity: 99% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: APS 8-11 micron (FSSS) Appearance: Copper Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
Peso molecolare: 63,55 g/mol
Punto di ebollizione: 2595 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1083 °C
Densità: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010965
CAS Number: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,02545